Documenti fondamentali
8.56138
Sigma-Aldrich
H-Met-2-ClTrt resin
Novabiochem®
Scegli un formato
1 G
90,00 €
5 G
182,00 €
90,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
90,00 €
5 G
182,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
90,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
beads
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Pre-loaded resin for synthesis of protected peptide acids containing a C-terminal methionine amino-acid residue by Fmoc SPPS. Cleavage of the protected peptide is effected by treatment with 1% TFA in DCM or 20% TFE in DCM
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Linkage
Replaces: 04-12-2816
Risultati analitici
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.30 - 0.90 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 200 - 400 mesh.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1