Documenti fondamentali
8.56112
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-Wang resin LL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Scegli un formato
1 G
49,00 €
5 G
120,00 €
49,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
49,00 €
5 G
120,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
49,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
beads
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Pre-loaded resin for synthesis of peptide acids containing a C-terminal leucine amino-acid residue by Fmoc SPPS. Prepared from a low load Wang resin, to help facilitate the synthesis of longer peptides.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Linkage
Replaces: 04-12-2082
Risultati analitici
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.20 - 0.40 mmol/g
Enantiomeric purity: lot specific result
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
Teh polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 100 -200 mesh.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1