Documenti fondamentali
8.52156
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Ser(tBu)-OH
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-D-Ser(tBu)-OH, N-α-Fmoc-O-t.-butyl-D-serine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H25NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
383.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Fmoc-D-Ser(tBu)-OH, Novabiochem®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
120-130 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N([C@H](COC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C22H25NO5/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m1/s1
REITVGIIZHFVGU-LJQANCHMSA-N
Descrizione generale
Standard building block of introduction of D-serine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Linkage
Replaces: 04-13-1052
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3