Documenti fondamentali
8.52125
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp(OtBu)-OPfp
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-Asp(OtBu)-OPfp, N-α-Fmoc-L-aspartic acid β-t.-butyl ester pentafluorophenyl ester
Scegli un formato
5 G
253,00 €
100 G
2.180,00 €
253,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
253,00 €
100 G
2.180,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H24F5NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
577.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
253,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
90-100 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)CC(=O)OC(C)(C)C)F)F
InChI
1S/C29H24F5NO6/c1-29(2,3)41-20(36)12-19(27(37)40-26-24(33)22(31)21(30)23(32)25(26)34)35-28(38)39-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,35,38)/t19-/m0/s1
DWYWJUBBXKYAMY-IBGZPJMESA-N
Descrizione generale
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of aspartic acid amino-acid residues by Fmoc SPPS. Use enables bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Linkage
Replaces: 04-12-1502
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): -3.0 - -1.0 °
DCU (DC (0004)): ≤ 2 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2