47618
Fmoc-Asp(OtBu)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Sinonimo/i:
Fmoc-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Fmoc-Asp(OtBu)-OH, ≥98.0% (HPLC)
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D −24±2°, c = 1% in DMF
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
148-150 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H25NO6/c1-23(2,3)30-20(25)12-19(21(26)27)24-22(28)29-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,26,27)/t19-/m0/s1
FODJWPHPWBKDON-IBGZPJMESA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3