Documenti fondamentali
8.51017
Sigma-Aldrich
Boc-amino-oxyacetic acid
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-amino-oxyacetic acid, Boc-NH-O-CH 2COOH, Boc-Aoa-OH
Scegli un formato
1 G
73,30 €
5 G
298,00 €
73,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
73,30 €
5 G
298,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
73,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
115 °C (decomposes)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(OCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H13NO5/c1-7(2,3)13-6(11)8-12-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)
QBXODCKYUZNZCY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This reagent can be used to introduce a hydroxylamine functionality to N-terminal or side-chain amino groups. The use of this reagent may lead to double acylation of the hydroxylamine nitrogen. Hydroxylamine-labeled peptides prepared in this manner can be ligated in aqueous solution at pH 3.5 to aldehyde-containing peptides via oxime formation.
Linkage
Replaces: 01-63-0060
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3