Documenti fondamentali
8.51028
Sigma-Aldrich
Bis-Boc-amino-oxyacetic acid
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Bis-Boc-amino-oxyacetic acid, Boc 2-Aoa-OH
Scegli un formato
1 G
149,00 €
5 G
585,00 €
149,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
149,00 €
5 G
585,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H21NO7 · xH2O
Peso molecolare:
291.30 (anhydrous basis)
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
149,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥97% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This reagent can be used to introduce a hydroxylamine functionality to N-terminal or side-chain amino groups. Hydroxylamine-labeled peptides prepared in this manner can be ligated in aqueous solution at pH 3.5 to aldehyde-containing peptides via oxime formation. This bis-protected derivative eliminates oligomer formation which can occur with mono-protected hydroxylamine reagents as a result of double acylation. Coupling of this derivative should be done using an OSu ester.
Literature references
[1] J. C. Spetzler & T. Hoeg-Jensen (2001) J. Peptide Sci., 7, 537.
Linkage
Replaces: 01-63-0129
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Water (K. F.): 3.0 - 8.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3