Documenti fondamentali
8.45113
Sigma-Aldrich
Phosphoryl chloride
Msynthplus
Sinonimo/i:
Phosphoryl chloride, Phosphorus oxide trichloride, Phosphorus oxychloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Numero indice EU:
233-046-7
Per informazioni sul prodotto 8.45113, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Tensione di vapore
36 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (argenometric)
Stato
liquid
Potenza
36 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
pH
1.0 (25 °C, 5 g/L in H2O)
P. ebollizione
105.3 °C/1013 hPa
Punto di fusione
1-2 °C
Densità
1.68 g/cm3 at 20 °C (DIN 51757)
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Msynthplus
Applicazioni
Phosphoryl chloride Msynthplus. CAS 10025-87-3, EC Number 233-046-7, chemical formula POCl₃.
Risultati analitici
Color (visual)colourlessAppearance of substance (visual)clearAssay (argentometric)≥ 99.0 %Identity (IR)passes testThe analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Note legali
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1