Documenti fondamentali
8.45061
Sigma-Aldrich
Triethylamine
Sinonimo/i:
Triethylamine, N,N-Diethylethanamine, TEA
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Tensione di vapore
72 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
215 °C
Potenza
730 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.2-9.3 % (v/v)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L in H2O, IUCLID)
P. ebollizione
90 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-115 °C
Temp. transizione
flash point -11 °C
Densità
0.73 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Appearance of substance (visual): clear
Colour number: ≤ 20
Assay (GC, area%): ≥ 99.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.726 - 0.728
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6