Documenti fondamentali
8.43986
Sigma-Aldrich
Divinylbenzene 80%
(stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol) for synthesis
Scegli un formato
1 L
82,80 €
82,80 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
82,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
82,80 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
liquid
Potenza
4100 mg/kg LD50, oral (rat)
8000 mg/kg LD50, skin (rabbit)
Temp. transizione
flash point 70 °C
Densità
0.915-0.921 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol for synthesis
Applicazioni
Divinylbenzene 80% (stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol) for synthesis. CAS 1321-74-0, molar mass 130.18 g/mol.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C