Documenti fondamentali
BMSB2410E
Benchmark BeadBath Duo
bath capacity 10 L, AC/DC input 230 V, EuroPlug
Sinonimo/i:
dry bath, block heater
Scegli un formato
1 EACH
1.470,00 €
1.470,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
1.470,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.13
1.470,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific B2410-E
Parametri
temp. limit at +0.2 °C
temp. range at Ambient +5 to 100 °C
Capacità bagno
10 L
Descrizione generale
2L digitally controlled bath with dual modes for water or beads. Temperature range ambient +5° to 80°C (max 70°C in bead mode).
Applicazioni
Heating of laboratory liquids in various containers
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)