Documenti fondamentali
8.43854
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenylboronic acid
≥97% (acidimetric)
Sinonimo/i:
4-Hydroxyphenylboronic acid
Scegli un formato
1 G
61,60 €
5 G
150,00 €
61,60 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
61,60 €
5 G
150,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.22
61,60 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (acidimetric)
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
B(O)(O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C6H7BO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8-10H
COIQUVGFTILYGA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3