Documenti fondamentali
8.43567
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,3-propanediamine
for synthesis
Sinonimo/i:
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,3-propanediamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H18N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
203-818-8
Tensione di vapore
6.5 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
180 °C (DIN 51794)
Potenza
620 mg/kg LD50, oral (Rat)
1180 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
2.9-22.5 % (v/v)
pH
12.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
<-80 °C
Temp. transizione
flash point 31 °C (DIN 51755 Part 1)
Densità
0.78 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H18N2/c1-8(2)6-5-7-9(3)4/h5-7H2,1-4H3/p+2
DMQSHEKGGUOYJS-UHFFFAOYSA-P
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.783 - 0.787
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - Equilibrium method
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - Equilibrium method