176230
Triethyloxonium tetrafluoroborate solution
1.0 M in methylene chloride
Sinonimo/i:
Et3OBF4, Meerwein′s reagent, Triethyloxonium fluoroborate
About This Item
Prodotti consigliati
Concentrazione
1.0 M in methylene chloride
Densità
1.328 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
InChI
1S/C6H15O.BF4/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3,4)5/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter