Documenti
8.41564
Sigma-Aldrich
Benzyltriethylammonium tetrafluoroborate
for synthesis
Sinonimo/i:
Benzyltriethylammonium tetrafluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H22BF4N
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.13
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
278-768-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
115-116 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C13H22N.BF4/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;2-1(3,4)5/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;/q+1;-1
KJWXXJMAQURGGG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 113 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3