201138
Ammonio esafluorofosfato
≥95%
Sinonimo/i:
Ammonium hexafluophosphate, Ammonium hexafluorophosphate V, Ammonium phosphorus hexafluoride, Ammoniumhexafluorophosphate
Saggio
≥95%
Stato
solid
Concentrazione
≤100%
Solubilità
water: soluble ca.50 g/L
Densità
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][N+]([H])([H])[H].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.H3N/c1-7(2,3,4,5)6;/h;1H3/q-1;/p+1
NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
Categorie correlate
Applicazioni
- Metal complexes, particularly iridium and rhodium complexes.[1][2][3]
- Flame retardant cellulose-based materials.[4]
- Cyclic amidinium and iminium ammonium hexafluorophosphate salts.[5]
- The polymer-supported iridium isomerization catalyst for the selective trans isomerization of aryl allylic derivatives.[6]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?