541893
Ammonium tetrafluoroborate
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ammonium fluoroborate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
crystalline
Impurezze
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
1.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[NH4+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.H3N/c2-1(3,4)5;/h;1H3/q-1;/p+1
PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3