Documenti fondamentali
8.41554
Sigma-Aldrich
Benzotrifluoride
for synthesis
Sinonimo/i:
Benzotrifluoride
Scegli un formato
100 ML
51,90 €
51,90 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
51,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
202-635-0
NACRES:
NA.22
51,90 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
53 hPa ( 25 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
650 °C
Potenza
15000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
1.4-9.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
P. ebollizione
100-103 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-29 °C
Temp. transizione
flash point 12 °C
Solubilità
0.45 g/L (Hydrolysis)
Densità
1.197 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.186 - 1.190
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C - closed cup