Documenti fondamentali
D102202
Sigma-Aldrich
1,4-Difluorobenzene
≥99%
Sinonimo/i:
2,5-Difluorobenzene, p-Difluorobenzene
Scegli un formato
25 G
77,00 €
100 G
145,00 €
77,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
77,00 €
100 G
145,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.09
Beilstein:
1904541
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
77,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. ebollizione
88-89 °C (lit.)
Punto di fusione
−13 °C (lit.)
Densità
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
QUGUFLJIAFISSW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Organic Semiconductor Synthesis: Synthesis of 6,13-difluoropentacene using 1,4-Difluorobenzene showcases its role in developing high-performance organic semiconductors for electronic devices. This research highlights the compound′s utility in enhancing the efficiency and stability of electronic materials (Tripp and Koert, 2020).
  • Hydrophobicity in Chemical Structures: Research on the progressive hydrophobicity of fluorobenzenes, including 1,4-Difluorobenzene, aids in understanding their interactions in biological and chemical systems, which is crucial for the design of hydrophobic surfaces and materials (Kumar et al., 2019).
  • Molecular Coordination Chemistry: Study on the coordination of arenes and phosphines by charge-separated alkaline earth cations using 1,4-Difluorobenzene, which is pivotal for the development of new coordination compounds with potential applications in catalysis and materials science (Garcia et al., 2018).
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)