C26402
4-Chlorobenzotrifluoride
98%
Sinonimo/i:
1-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. eboll.
136-138 °C (lit.)
Punto di fusione
−36 °C (lit.)
Densità
1.353 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H
QULYNCCPRWKEMF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup