Documenti fondamentali
153079
Sigma-Aldrich
3-Nitrobenzotrifluoride
97%
Sinonimo/i:
3-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene
Scegli un formato
5 G
35,40 €
35,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
35,40 €
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
35,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. ebollizione
200-205 °C (lit.)
Densità
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(4-5)11(12)13/h1-4H
WHNAMGUAXHGCHH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
H V Lavrov et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(33), 10926-10934 (2017-08-03)
We have predicted earlier by DFT simulation that tridentate O,N,O-donor cyclic dilactams (B) belonging to the family of pyridine-2,6-dicarboxamides are much more selective and efficient extractants for the separation of lanthanides and actinides than open-structure pyridine-2,6-dicarboxamides due to the higher
The Structures of Biphenyl, o-Terphenyl and Tetraphenylene1.
Karle IL and Brockway LO.
Journal of the American Chemical Society, 66(11), 1974-1979 (1944)