Documenti fondamentali
8.41029
Sigma-Aldrich
Octadecylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
Octadecylamine, 1-Aminooctadecane, Stearylamine
Scegli un formato
250 G
43,10 €
1 KG
168,00 €
43,10 €
Spedizione prevista il30 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
43,10 €
1 KG
168,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H39N
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
204-695-3
NACRES:
NA.22
43,10 €
Spedizione prevista il30 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<100 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥85.0% (GC)
Stato
solid
Potenza
2395 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
132 °C/43 hPa
Punto di fusione
50-52 °C
Temp. transizione
flash point 110 °C
Densità
0.86 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
NCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H39N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-19H2,1H3
REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 85.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
298.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
148 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Decylamine 95%
Sigma-Aldrich
D2404
Decylamine
Oleilammina technical grade, 70%
Sigma-Aldrich
O7805
Oleilammina
Dodecylamine 98%
Sigma-Aldrich
D222208
Dodecylamine
Dodecylamine for synthesis
Sigma-Aldrich
8.03527
Dodecylamine
Oleilammina &#8805;98% (primary amine)
SAFC
HT-OA100
Oleilammina
Octylamine 99%
Sigma-Aldrich
O5802
Octylamine
Dodecylamine &#8805;99%
Sigma-Aldrich
325163
Dodecylamine