O1408
Octadecylamine
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
1-Aminooctadecane, Stearylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
10 mmHg ( 72 °C)
Saggio
90%
P. ebollizione
232 °C/32 mmHg (lit.)
Punto di fusione
50-52 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C18H39N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-19H2,1H3
REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver,Gastrointestinal tract,Immune system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
298.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
148 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?