T10200
Tetradecylamine
95%
Sinonimo/i:
1-Aminotetradecane, Myristylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
P. eboll.
162 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
38-40 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C14H31N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-15H2,1H3
PLZVEHJLHYMBBY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup