This product is packaged in glass bottles with a screw cap. See the links below to review products that are packaged with the Sure/Seal system:
8.08154
Thionyl chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Thionyl chloride, Sulfurous acid dichloride, Sulfurous oxychloride
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
121 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Potenza
324 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
76 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-104.5 °C
Densità
1.64 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[S](=O)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 4-(sulfinylamino)-1,2,4-triazole by reacting with 4-amino-1,2,4-triazole.[1]
- Isothiazolopyrimidines from aminouracils via cyclization reaction.[1]
- 1,2,6-triazine S-oxides by reacting with diimines via condensation reactions in the presence of pyridine.[1]
- 2-oxo-1,3,2-dioxathianes by condensation reaction with alkane-1,3-diols.[1]
- Cyclic sulfites by reacting with nitroglycols.[1]
- Microporous organic polymers by aldol self-condensation reaction of di and multiacetyl building blocks.[2]
Risultati analitici
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
I clienti hanno visto anche
-
Do any of the Thionyl chlorides come under a SureSeal? If so, could I get the exact product #? I accidentally bought an ampule last time which was useless for my purposes.
1 risposta-