Documenti fondamentali
8.40160
Sigma-Aldrich
2-Isopropylphenol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Isopropylphenol, 2-(1-Methylethyl)phenol, 2-Hydroxycumene
Scegli un formato
100 ML
68,00 €
68,00 €
Spedizione prevista il20 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
68,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
201-852-8
NACRES:
NA.22
68,00 €
Spedizione prevista il20 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<0.066 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
P. ebollizione
212-214 °C/1013 hPa
Punto di fusione
14-16 °C
Temp. transizione
flash point 88 °C
Densità
1.01 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1c(cccc1)C(C)C
InChI
1S/C9H12O/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
CRBJBYGJVIBWIY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.997
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup