Documenti
D55407
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloroaniline
99%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.02
Beilstein:
472027
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.597 (lit.)
P. eboll.
252 °C (lit.)
Punto di fusione
20-25 °C (lit.)
Densità
1.37 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2
BRPSAOUFIJSKOT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - closed cup