Documenti
8.40072
Sigma-Aldrich
Thioflavine T (C.I.No.49005)
≥73% sulfur basis
Sinonimo/i:
Thioflavine T (C.I.No.49005)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H19ClN2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171501
Numero indice EU:
219-228-9
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥73% sulfur basis
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C17H19N2S.ClH/c1-12-5-10-15-16(11-12)20-17(19(15)4)13-6-8-14(9-7-13)18(2)3;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
for synthesis
Risultati analitici
Assay (of S): ≥ 73.0 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3