Documenti fondamentali
8310-OP
Millipore
SSC Buffer
OmniPur® Grade, 20X Liquid Concentrate
Sinonimo/i:
Saline-Sodium Citrate Buffer, 20X
Scegli un formato
4 L
104,00 €
104,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 L
104,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105319
NACRES:
NA.25
104,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
clear colorless
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Descrizione generale
General Composition: Each liter of concentrate makes 20 L of 1X SSC buffer (1X = 0.150 M Sodium Chloride, 0.015 M Sodium Citrate). Molecular Biology grade.
DNase: None detected
pH of solution at 25°C: 6.85-7.15
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1