Documenti fondamentali
8.22286
Sigma-Aldrich
Solfato di sodio
anhydrous for synthesis
Sinonimo/i:
Sulfuric acid sodium salt (1:2)
Scegli un formato
1 KG
40,00 €
5 KG
120,00 €
40,00 €
Spedizione prevista il09 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
40,00 €
5 KG
120,00 €
About This Item
Formula condensata:
Na2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-820-9
NACRES:
NA.22
40,00 €
Spedizione prevista il09 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Stato
crystals
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
884 °C (lit.)
Solubilità
200 g/L
Densità
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
1400‑1600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Sodium sulfate (anhydrous) can be used as a drying agent in organic synthesis for the removal of traces of water from organic extracts.[1][2]
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Solfato di sodio suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (T)
Supelco
80948
Solfato di sodio
Syntheses of tris (pyrazolyl) methane ligands and {[tris (pyrazolyl) methane] Mn (CO)3}SO3CF3 complexes: Comparison of ligand donor properties
Reger DL, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 607(1-2), 120-128 (2000)
Frank J Schenck et al.
Journal of AOAC International, 85(5), 1177-1180 (2002-10-11)
Water-miscible solvents, such as acetone and acetonitrile, effectively extract both polar and nonpolar pesticide residues from nonfatty foods. The addition of sodium chloride to the resulting acetonitrile-water or acetone-water extract (salting out) results in the separation of the water from