Vai a
1614807
USP
Solfato di sodio
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Sodium sulfate, Disodium sulfate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
418,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Na2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.04
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
418,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sodium sulfate
manufacturer/tradename
USP
mp
884 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Sodium sulfate anhydrous USP reference standard intended for use in specified quality tests and assays.
Also used to prepare system suitability solutions for the assay of Sodium Monofluorophosphate by liquid chromatography coupled to conductivity with suppression detector.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.282111.282251.06645
Solfato di sodio United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1614807
Solfato di sodio
Solfato di sodio EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP, E 514
SAFC
1.28211
Solfato di sodio
Solfato di sodio EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, USP
SAFC
1.28225
Solfato di sodio
Solfato di sodio anhydrous, fine powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, USP
SAFC
1.06645
Solfato di sodio
grade
pharmaceutical primary standard
grade
anhydrous
grade
anhydrous
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
format
neat
format
-
format
-
format
-
mp
884 °C (lit.)
mp
884 °C
mp
884 °C
mp
884 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.68 g/cm3 at 25 °C, 2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.68 g/cm3 at 25 °C, 2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Solfato di sodio
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. Hello, I was wondering if this sodium sulfate was of USP grade? Thanks!
    1 risposta
    1. Product 1614807 is an analytical standard provided by the USP. It is tested according to the USP, but it is not intended for human or therapeutic use.