Documenti fondamentali
8.22156
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Tetramethylammonium chloride
Scegli un formato
250 G
49,30 €
1 KG
162,00 €
49,30 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
49,30 €
1 KG
162,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)4NCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
200-880-8
NACRES:
NA.22
49,30 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
crystals
Potenza
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
537 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
268 °C
Densità
1.19 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].[N+](C)(C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
  • Chromatography applications: Tetramethylammonium chloride serves as an effective ion-pairing agent in the separation of full and empty adeno-associated virus capsids using anion-exchange chromatography, contributing to its role in virology research (Kurth et al., 2024).
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1