Documenti fondamentali
8.22330
Sigma-Aldrich
Methyl benzoate
for synthesis
Sinonimo/i:
Methyl benzoate
Scegli un formato
100 ML
27,50 €
1 L
74,10 €
2.5 L
154,00 €
27,50 €
Spedizione prevista il04 giugno 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
27,50 €
1 L
74,10 €
2.5 L
154,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
202-259-7
NACRES:
NA.22
27,50 €
Spedizione prevista il04 giugno 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.36 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
510 °C
Potenza
1177 mg/kg LD50, oral (Rat)
2170 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
8.6-20 % (v/v)
P. ebollizione
199 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-12 °C
Temp. transizione
flash point 82 °C
Densità
1.09 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.086 - 1.088
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup