Documenti
8.21095
Sigma-Aldrich
Tetrahydrothiophene
for synthesis
Sinonimo/i:
Tetrahydrothiophene, Tetramethylene sulfide, THT
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8S
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
203-728-9
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
19 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
202 °C
Potenza
1850 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.1-12.1 % (v/v)
pH
7 (20 °C in H2O)
P. eboll.
121 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-96 °C
Temp. transizione
flash point 19 °C
Densità
1.00 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H8S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
RAOIDOHSFRTOEL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.997 - 0.999
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup