Documenti
8.18284
Sigma-Aldrich
2′,5′-Dihydroxyacetophenone
for synthesis
Sinonimo/i:
2′,5′-Dihydroxyacetophenone
About This Item
Formula condensata:
2,5-(OH)2-C6H3COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
207-716-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
199-202 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)7-4-6(10)2-3-8(7)11/h2-4,10-11H,1H3
WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 200 °C
Melting range (upper value): ≤ 203 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3