Documenti
8.20746
Sigma-Aldrich
Potassium methylate
for synthesis
Sinonimo/i:
Potassium methylate, Potassium methoxide, Potassium methanolate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH3KO
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
212-736-1
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (acidimetric)
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
30-50 °C
pH
12.8 (20 °C, 7 g/L in H2O)
Densità bulk
750 kg/m3
InChI
1S/CH3O.K/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Free KOH: ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup