Documenti fondamentali
60402
Sigma-Aldrich
Potassium methoxide solution
~25% in methanol (T)
Sinonimo/i:
Potassium methylate
Scegli un formato
250 ML
164,00 €
1 L
310,80 €
164,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
164,00 €
1 L
310,80 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OK
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.13
Beilstein:
3551544
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
164,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Concentrazione
~25% in methanol (T)
Indice di rifrazione
n20/D 1.37
Densità
0.95 g/mL at 20 °C
Stringa SMILE
[K+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.K/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Potassium methoxide solution in methanol has been used as a base to synthesize imines via aerobic oxidative coupling of benzylic alcohols and amines in the presence of gold nanoparticles supported on titanium dioxide catalyst.[1]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Eric Song et al.
Nature communications, 8, 15322-15322 (2017-05-20)
Nanoparticles are of long-standing interest for the treatment of neurological diseases such as glioblastoma. Most past work focused on methods to introduce nanoparticles into the brain, suggesting that reaching the brain interstitium will be sufficient to ensure therapeutic efficacy. However
Jiying Wen et al.
Biomaterials, 86, 42-55 (2016-02-18)
A library of hyperbranched polyglycerols (HPGs) functionalized with different mole fractions of zwitterionic sulfabetaine and cationic quaternary ammonium ligands was synthesized and characterized. A post-polymerization method was employed that utilized double bond moieties on the dendritic HPG for the coupling
E Ballesteros et al.
Journal of chromatography. A, 719(1), 221-227 (1996-01-05)
An automated gas chromatographic method for the simultaneous determination of cholesterol, alpha-tocopherol and alpha-tocopheryl acetate in edible oils and fats without derivatization is reported. Interferences from lipid material are avoided by using a continuous system to transesterify triglycerides with potassium
Formation of imines by selective gold-catalysed aerobic oxidative coupling of alcohols and amines under ambient conditions.
Kegnaes S, et al.
Green Chemistry, 12(8), 1437-1441 (2010)
Yang Deng et al.
Biomaterials, 35(24), 6595-6602 (2014-05-13)
A key attribute for nanoparticles (NPs) that are used in medicine is the ability to avoid rapid uptake by phagocytic cells in the liver and other tissues. Poly(ethylene glycol) (PEG) coatings has been the gold standard in this regard for