Documenti fondamentali
8.20706
Sigma-Aldrich
3-Indolyl acetate
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Indolyl acetate, Acetic acid 3-indolyl ester, 3-Acetoxyindole, Indoxyl acetate
Scegli un formato
1 G
67,10 €
5 G
327,00 €
67,10 €
Spedizione prevista il28 febbraio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
67,10 €
5 G
327,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
210-154-2
NACRES:
NA.22
67,10 €
Spedizione prevista il28 febbraio 2025Dettagli
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Punto di fusione
127-129 °C
Stringa SMILE
[nH]1c2c(c(c1)OC(=O)C)cccc2
InChI
1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-6-11-9-5-3-2-4-8(9)10/h2-6,11H,1H3
JBOPQACSHPPKEP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 129 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3