Documenti fondamentali
8.18711
Sigma-Aldrich
2-Heptanone
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Heptanone, Methyl amyl ketone, n-Amyl methyl ketone, Methyl pentyl ketone
Scegli un formato
100 ML
35,60 €
1 L
147,00 €
35,60 €
Spedizione prevista il16 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
35,60 €
1 L
147,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
203-767-1
NACRES:
NA.22
35,60 €
Spedizione prevista il16 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
4.5 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥98% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
305 °C
Potenza
1670 mg/kg LD50, oral (Rat)
10332 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.11-7.9 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
P. ebollizione
150-152 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-35 °C
Temp. transizione
flash point 43 °C
Solubilità
4.3 g/L
Densità
0.82 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C(CCCCC)C
InChI
1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.814 - 0.816
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup