Documenti fondamentali
8.20663
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzyl alcohol
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Hydroxybenzyl alcohol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
210-768-0
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Punto di fusione
118-124 °C
Solubilità
soluble 6.7 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H8O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,8-9H,5H2
BVJSUAQZOZWCKN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 114 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3