Documenti fondamentali
8.20661
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzophenone
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Hydroxybenzophenone, p-Benzoylphenol
Scegli un formato
25 G
38,30 €
100 G
103,00 €
38,30 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
38,30 €
100 G
103,00 €
About This Item
Formula condensata:
4-(OH)C6H4COC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
214-507-1
NACRES:
NA.22
38,30 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
P. ebollizione
260-262 °C/32 hPa
Punto di fusione
131-133 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,14H
NPFYZDNDJHZQKY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 131 °C
Melting range (upper value): ≤ 133 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2