M10301
4-Methoxybenzophenone
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
P. eboll.
354-356 °C (lit.)
Punto di fusione
60-63 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-16-13-9-7-12(8-10-13)14(15)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3
SWFHGTMLYIBPPA-UHFFFAOYSA-N
WGK 2