D110507
4,4′-Dihydroxybenzophenone
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
213-215 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,14-15H
RXNYJUSEXLAVNQ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Ar(24208)
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves