11685929001
Guanidina tiocianato
Sinonimo/i:
Rhodanide di guanidinio, Tiocianato di guanidinio
Scegli un formato
377,00 €
Scegli un formato
About This Item
377,00 €
Prodotti consigliati
Stato
solid
PM
118.16
Confezionamento
pkg of 500 g
Produttore/marchio commerciale
Roche
Punto di fusione
120-122 °C (lit.)
Assorbimento
≤0.10 at 300 and 410 nm in water at 6 M
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
20-25°C
Stringa SMILE
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Specifiche
Formula: CH5N3 x HSCN
Stato fisico
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?