8.20599
Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
for synthesis
Sinonimo/i:
Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Propyl gallate, Gallic acid propyl ester, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
powder
Potenza
2100 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
145-148 °C
Temp. transizione
flash point 187 °C
Solubilità
3.5 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CCC)C(=O)c1cc(c(c(c1)O)O)O
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
<li><strong>Antioxidant Capacity Assessment:</strong> Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, identified as a potent antioxidant and has been added to foods containing oils and fats to prevent oxidation (Prieto et al., 2014).</li>
</ul>
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
368.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
187 °C - closed cup