Vai a
02370
Propyl gallate
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
89,40 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
3,4,5-(HO)3C6H2CO2CH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.20
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39024506
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.47
EC Number:
204-498-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1877976
89,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
pH range
5.7-6.3
mp
146-149 °C (lit.)
density
1.21 g/cm3
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
SMILES string
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
InChI key
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Application
Propyl gallate is used as an anti-fade reagent in fluorescence microscopy to reduce photobleaching of fluorescent probes.
Preparation Note
Prepare a 0.1M solution in glycerol:PBS (9:1)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
W29470548710P3130
Propyl gallate ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
02370
Propyl gallate
Propyl gallate antioxidant, ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
48710
Propyl gallate
Propyl gallate powder
Sigma-Aldrich
P3130
Propyl gallate
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
application(s)
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
146-149 °C (lit.)
mp
146-149 °C (lit.)
mp
146-149 °C
mp
146-149 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propyl gallate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 2
flash_point_f
368.6 °F - closed cup
flash_point_c
187 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)