Documenti fondamentali
8.03273
Sigma-Aldrich
2-(Diethylamino)-ethanol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-(Diethylamino)-ethanol, N,N,-Diethylethanolamine
Scegli un formato
100 ML
33,90 €
1 L
46,90 €
25 L
443,00 €
33,90 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
33,90 €
1 L
46,90 €
25 L
443,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2NCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
202-845-2
NACRES:
NA.22
33,90 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1.9 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
270 °C
Potenza
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
1109 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.7 % (v/v)
pH
11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
163 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-68 °C
Temp. transizione
flash point 51 °C
Densità
0.88 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(CCO)(CC)CC
InChI
1S/C6H15NO/c1-3-7(4-2)5-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.883 - 0.885
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C - closed cup