Documenti
8.18639
Sigma-Aldrich
N-Methylbutylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
N-Methylbutylamine, N-Butylmethylamine
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3NHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
87.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
203-791-2
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
932 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.3 % (v/v)
P. eboll.
90-92 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-75 °C
Temp. transizione
flash point -4 °C
Densità
0.74 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H13N/c1-3-4-5-6-2/h6H,3-5H2,1-2H3/p+1
QCOGKXLOEWLIDC-UHFFFAOYSA-O
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.734 - 0.736
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°C)
-1 °C - closed cup