Documenti fondamentali
308137
Sigma-Aldrich
N-Methylpropylamine
96%
Scegli un formato
1 G
12,95 €
5 G
67,60 €
12,95 €
Prezzo di listino25,90 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
12,95 €
5 G
67,60 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2NHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
12,95 €
Prezzo di listino25,90 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.394 (lit.)
P. ebollizione
61-63 °C (lit.)
Densità
0.713 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCNC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4-5-2/h5H,3-4H2,1-2H3
GVWISOJSERXQBM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The NMR spectra of N-methylpropylamine coordinated to the paramagnetic 11-tungstocobalto(II)silicate anion (SiW11Co) in dimethylsulfoxide-d6 was studied[1].
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-25.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-32 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
H NMR spectra of some amines coordinated to the paramagnetic polyoxometalate,[SiW 11 Co II O 39] 6
Bull. Korean Chem. Soc., 20, 1145-1148 null
Jyrki Viidanoja
Journal of chromatography. A, 1480, 106-111 (2016-12-21)
A new liquid chromatography-electrospray ionization-tandem Mass Spectrometry (LC-ESI-MS/MS) method was developed for the determination of more than 20 C1-C6 alkyl and alkanolamines in aqueous matrices. The method employs Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography Multiple Reaction Monitoring (HILIC-MRM) with a ZIC-pHILIC column