Documenti fondamentali
03205
Sigma-Aldrich
N-Ethylbutylamine
≥98.0%
Scegli un formato
250 ML
40,10 €
40,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
40,10 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH2NHCH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.19
Beilstein:
1731324
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
40,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
18 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.0%
Indice di rifrazione
n20/D 1.405 (lit.)
P. ebollizione
108 °C (lit.)
Densità
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCCNCC
CCCCNCC
InChI
1S/C6H15N/c1-3-5-6-7-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
QHCCDDQKNUYGNC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)